Print…
1,5-Diamino-2-methylpentane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
M0205-25ML M0205-500ML
TCIAM0205-25MLEA 17 EUR
TCIAM0205-25ML TCIAM0205-500ML
1,5-Diamino-2-methylpentane ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
1,5-Diamino-2-methylpentane
Fórmula: C₆H₁₆N₂
Ponto de ebulição: 78°C
Ponto de Fusão: –60…–50 °C
Densidade: 0,86 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00013460
Número CAS: 15520-10-2
EINECS: 239-556-6
UN: 2735
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0dca7acf0915a10d81f55bc95d0934aef6b82c69&vid=0dca7acf0915a10d81f55bc95d0934aef6b82c69&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %