Print…
Butyl vinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizada
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: n-Butyl vinyl ether
Estabilização: Estabilizado com hidróxido de potássio
B0746-500ML B0746-25ML
TCIAB0746-500MLEA 40 EUR
TCIAB0746-500ML TCIAB0746-25ML
Butyl vinyl ether ≥98.0% (por GC) estabilizada
Butyl vinyl ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de ebulição: 93°C
Ponto de Fusão: –92°C
Ponto de Inflamação: –9°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009454
Número CAS: 111-34-2
EINECS: 203-860-7
UN: 2352
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b5fdfd8267c2c1172c0e7b5f4a18cd4ddaa4e89&vid=3b5fdfd8267c2c1172c0e7b5f4a18cd4ddaa4e89&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %