Print…
Isopreno ≥99.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Perigo
Estabilização: Stabilised with 4-tert-butylpyrocatechol (TBC)
I0160-25ML I0160-500ML
TCIAI0160-25MLEA 17 EUR
TCIAI0160-25ML TCIAI0160-500ML
Isopreno ≥99.0% (por GC) estabilizado
Isopreno
Fórmula: C₅H₈
Ponto de ebulição: 35°C
Ponto de Fusão: -146°C
Densidade: 0,681 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: -54°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008600
Número CAS: 78-79-5
EINECS: 201-143-3
UN: 1218
ADR: 3,I
Merck Index: 14,05201
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7a93b3d3f4f89c1409e9d4a9bcb43fdea33a0148&vid=7a93b3d3f4f89c1409e9d4a9bcb43fdea33a0148&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %