Print…
2,5-Diphenyloxazole ≥99.0% (por HPLC, azoto total) para espectrometria de cintilação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: PPO, 2,5-Diphenyl-1,3-oxazole
D0902-25G D0902-500G D0902-100G
TCIAD0902-25GEA 82 EUR
TCIAD0902-25G TCIAD0902-500G TCIAD0902-100G
2,5-Diphenyloxazole ≥99.0% (por HPLC, azoto total) para espectrometria de cintilação
2,5-Diphenyloxazole
Fórmula: C₁₅H₁₁NO
Peso Molecular: 221.26 g/mol
Ponto de ebulição: 360
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005306
Número CAS: 92-71-7
EINECS: 202-181-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b96dcdbb61120b87c52a3c9b5e8bba19e87ac710&vid=af2ab6cb1845b917f9171f581102b6ac401076a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 99.0 %
Melting point 71.0 to 74.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity