Print…
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio ≥98.0% (por HPLC) para pesquisa bioquímica
Fornecedor: TCI
Atenção
I0781-1G I0781-100MG
TCIAI0781-1GEA 43 EUR
TCIAI0781-1G TCIAI0781-100MG
2-(4-Iodofenil)-3-cloreto de (4-nitrofenil)-5-feniltetrazólio ≥98.0% (por HPLC) para pesquisa bioquímica
2-(4-Iodophenyl)-3-(4-nitrophenyl)-5-phenyltetrazolium chloride
Fórmula: C₁₉H₁₃ClIN₅O₂
Ponto de Fusão: 227…229 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011961
Número CAS: 146-68-9
EINECS: 205-676-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2fdf454876bb756601be375474d02002e813fb3&vid=ef9ccb6bfc48f57117961babb80aea5f668d4d31&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 6.0 %
Alkaline Phosphatase detection test to pass test v