Print…
Tricina ≥99.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
Fornecedor: TCI
Sinônimos: 2-((1,3-dihydroxy-2-(hydroxymethyl)propan-2-yl)amino)acetic acid, Tricine buffer, N-(Tris(hydroxymethyl)methyl)glycine
T0682-25G T0682-250G
TCIAT0682-25GEA 26 EUR
TCIAT0682-25G TCIAT0682-250G
Tricina ≥99.0% (por análise titulométrica) componente tampão de Good para pesquisa biológica
Tricine
Fórmula: (HOCH₂)₃CNHCH₂CO₂H
Peso Molecular: 179.17 g/mol
Ponto de Fusão: 187
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004277
Número CAS: 5704-04-1
EINECS: 227-193-6
Merck Index: 14,09651
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=66a1bbba6c838b918da6a8aca9f5c25fb4a73a66&vid=63c4c67704ef3a1a4ab1a87e299da20d212eaecb&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Absorbance max. 0.30 (0.1mol/L、H2O、260nm)
Solubility in Water almost transparency