Print…
2-(2-Bromophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
B3516-25G B3516-5G
TCIAB3516-25GEA 282 EUR
TCIAB3516-25G TCIAB3516-5G
2-(2-Bromophenyl)ethanol ≥98.0% (por GC)
2-(2-Bromophenyl)ethanol
Fórmula: C₈H₉BrO
Peso Molecular: 201.06 g/mol
Ponto de ebulição: 132°C
Número MDL : MFCD00093566
Número CAS: 1074-16-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cf9f7718c4b08de68808441e15fab1967641a23b&vid=cf9f7718c4b08de68808441e15fab1967641a23b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %