Print…
α-Bromo-p-toluonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-(Bromomethyl)benzonitrile, 4-Cyanobenzyl bromide, p-(Bromomethyl)benzonitrile
C1398-25G C1398-250G
TCIAC1398-25GEA 75 EUR
TCIAC1398-25G TCIAC1398-250G
α-Bromo-p-toluonitrile ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α-Bromo-p-toluonitrile
Fórmula: C₈H₆BrN
Peso Molecular: 196.05 g/mol
Ponto de ebulição: 143°C
Ponto de Fusão: 115
Número MDL : MFCD00001829
Número CAS: 17201-43-3
EINECS: 241-246-0
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7488db8aae19be482ac24cdb5edb21afb678aa1&vid=a7488db8aae19be482ac24cdb5edb21afb678aa1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency