Print…
(Trifluoromethyl)trimethylsilane ≥97.0% (por GC) reagente trifluorometilante
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: trimethyl(trifluoromethyl)silane
T1570-25G T1570-5G
TCIAT1570-25GEA 162 EUR
TCIAT1570-25G TCIAT1570-5G
(Trifluoromethyl)trimethylsilane ≥97.0% (por GC) reagente trifluorometilante
(Trifluoromethyl)trimethylsilane
Fórmula: C₄H₉F₃Si
Peso Molecular: 142.2 g/mol
Ponto de ebulição: 55°C
Densidade: 0.95
Ponto de Inflamação: –32°C
Número MDL : MFCD00145454
Número CAS: 81290-20-2
UN: 1993
ADR: 3 II
Merck Index: 14,09683
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f5094a4484685a40f5a4d2dded39ab607fc02661&vid=6bde07bf8d968da54f30e69af8a439116c68f7cd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %