Print…
(S)-(+)-Mandelic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: L(+)-Mandelic acid, (S)-(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, L(+)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid, (S)-2-Hydroxy-2-phenylacetic acid
M0661-25G M0661-250G
TCIAM0661-25GEA 44 EUR
TCIAM0661-25G TCIAM0661-250G
(S)-(+)-Mandelic acid ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
(S)-(+)-Mandelic acid
Fórmula: C₈H₈O₃
Peso Molecular: 152.15 g/mol
Ponto de ebulição: 322
Número MDL : MFCD00004495
Número CAS: 17199-29-0
EINECS: 241-240-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=740f275191c4efc81631cb30e369f39124ce93b3&vid=740f275191c4efc81631cb30e369f39124ce93b3&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 132.0 to 135.0 deg-C