Print…
(R)-(-)-Methyl mandelate ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
M1349-1G M1349-5G
TCIAM1349-1GEA 19 EUR
TCIAM1349-1G TCIAM1349-5G
(R)-(-)-Methyl mandelate ≥98.0% (por GC)
(R)-(-)-Methyl mandelate
Fórmula: C₉H₁₀O₃
Ponto de ebulição: 267 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 51…53 °C
Número MDL : MFCD00064247
Número CAS: 20698-91-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=568f5741483ae65461ade5753835d7e0cf09def5&vid=568f5741483ae65461ade5753835d7e0cf09def5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -140 to -150 deg (C=1,MeOH)