Print…
L-Lisina ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
L0129-25G L0129-5G
TCIAL0129-25GEA 71 EUR
TCIAL0129-25G TCIAL0129-5G
L-Lisina ≥97.0% (por análise titulométrica)
L-Lisina
Fórmula: C₆H₁₄N₂O₂
Ponto de ebulição: 290 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 196 °C
Número MDL : MFCD00064433
Número CAS: 56-87-1
EINECS: 200-294-2
Merck Index: 14,05636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df1015e857d6385199510555ddf26bb56cc13dee&vid=df1015e857d6385199510555ddf26bb56cc13dee&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +24.0 to +27.0 deg (C=2, 5mol/L HCl)
Solubility in Water almost transparency