Print…
L(+)-Ramnose monohidratada ≥98.0% (por HPLC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: (2R,3R,4S,5S)-2,3,4,5-tetrahydroxyhexanal hydrate, 6-Deoxy-L(+)-mannose monohydrate
R0013-25G R0013-5G
TCIAR0013-25GEA 56 EUR
TCIAR0013-25G TCIAR0013-5G
L(+)-Ramnose monohidratada ≥98.0% (por HPLC)
L(+)-Ramnose monohidratada
Fórmula: C₆H₁₂O₅·1H₂O
Ponto de Fusão: 85…95 °C
Densidade: 1,47 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149363
Número CAS: 10030-85-0
EINECS: 222-793-4
Merck Index: 14,08172
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98ba69487977aa7c90c16eab38619755bae883c1&vid=98ba69487977aa7c90c16eab38619755bae883c1&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 90.0 to 95.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +8.0 to +8.5 deg (C=10, H2O)[included NH3 aq. (2+3)]
Solubility in Water almost transparency