Print…
Palladium(II) acetylacetonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Palladium (II) 2,4-pentanedionate, Bis(2,4-pentanedionato-O,O')palladium (II), Palladium (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Palladium(II) 2,4-pentanedionate
B2018-1G B2018-5G
TCIAB2018-1GEA 219 EUR
TCIAB2018-1G TCIAB2018-5G
Palladium(II) acetylacetonate ≥98.0% (por análise titulométrica)
Palladium(II) acetylacetonate
Fórmula: C₁₀H₁₄O₄Pd
Peso Molecular: 304.64 g/mol
Ponto de Fusão: 190
Número MDL : MFCD00000025
Número CAS: 14024-61-4
EINECS: 237-859-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a7ccb094adbdfea59d055bdd02edcee2e332949c&vid=a7ccb094adbdfea59d055bdd02edcee2e332949c&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in Toluene very faint turbidity