Print…
Phenazone ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Perigo
D1876-25G D1876-500G
TCIAD1876-25GEA 16 EUR
TCIAD1876-25G TCIAD1876-500G
Phenazone ≥99.0% (por GC, análise de titulação)
Phenazone
Fórmula: C₁₁H₁₂N₂O
Ponto de ebulição: 319°C
Ponto de Fusão: 152…154 °C
Densidade: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003146
Número CAS: 60-80-0
EINECS: 200-486-6
Merck Index: 14,00716
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&vid=03b9819d87e977abd0ebc845c09b3ed952bef3e0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency