Print…
2-Methoxy-5-nitrophenol ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
N0498-25G N0498-500G
TCIAN0498-25GEA 38 EUR
TCIAN0498-25G TCIAN0498-500G
2-Methoxy-5-nitrophenol ≥98.0% (por análise titulométrica)
2-Methoxy-5-nitrophenol
Fórmula: C₇H₇NO₄
Ponto de ebulição: 112°C
Ponto de Fusão: 103…106 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00015561
Número CAS: 636-93-1
EINECS: 211-269-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f0207413d401d255b4f81475abac0d597e0e919&vid=5f0207413d401d255b4f81475abac0d597e0e919&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 103.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency