Acetal ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
D0455-25ML
D0455-500ML
TCIAD0455-25MLEA
16
EUR
TCIAD0455-25ML
TCIAD0455-500ML
Acetal ≥98.0% (por GC)
Acetal
Fórmula:
C₆H₁₄O₂ Ponto de ebulição: 103°C Ponto de Fusão: -100°C Densidade: 0,83 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: -21°C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00009243 Número CAS: 105-57-7 EINECS: 203-310-6 UN: 1088 ADR: 3,II Merck Index: 14,00038 |
|
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |