Print…
Dietilditiocarbamato de prata ≥98.0% (por análise titulométrica) para análise de As
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: N,N-Diethyldithiocarbamic acid silver salt, Diethyldithiocarbamic acid silver salt, DETC, (Diethyldithiocarbamato-S,S')silver
D0490-25G D0490-5G
TCIAD0490-25GEA 133 EUR
TCIAD0490-25G TCIAD0490-5G
Dietilditiocarbamato de prata ≥98.0% (por análise titulométrica) para análise de As
Dietilditiocarbamato de prata
Fórmula: (C₂H₅)₂NCSSAg
Ponto de Fusão: 176…178,5 °C
Número MDL : MFCD00004929
Número CAS: 1470-61-7
EINECS: 216-003-7
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3e92e256b5eb38b21bd24055a08e0e16f4e169cf&vid=bef3328062f5aab5bbd0782035bdf2bede2d9562&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (NH4SCN method) min. 98.0 %
Solubility in Pyridine almost transparency
Suitability for arsenic-analysis to pass test