Print…
Lítio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído padrão para ICP
Fornecedor: ACTIVE MOTIF
C030.2NP.L1 C030.2NP.L25 C030.2NP.L5
ACSDC030.2NP.L1EA 84.9 EUR
ACSDC030.2NP.L1 ACSDC030.2NP.L25 ACSDC030.2NP.L5
Lítio 1.000 mg/l em ácido nítrico diluído padrão para ICP
Padrões Cationic Standards Lithium Standards