Print…
2-Bromo-5-methylthiophene ≥98.0% (por GC) estabilizado
Fornecedor: TCI
Estabilização: Stabilised with copper chip + NaHCO₃
B1540-25G B1540-5G
TCIAB1540-25GEA 149 EUR
TCIAB1540-25G TCIAB1540-5G
2-Bromo-5-methylthiophene ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Bromo-5-methylthiophene
Fórmula: C₅H₅BrS
Ponto de ebulição: 175°C
Ponto de Fusão: 58 °C
Densidade: 1,5529 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00130103
Número CAS: 765-58-2
EINECS: 212-151-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f89da32c48c2067bebda122bb43d2eaaef1c5cc9&vid=f89da32c48c2067bebda122bb43d2eaaef1c5cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %