Print…
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
F0758-5G F0758-1G
TCIAF0758-5GEA 173 EUR
TCIAF0758-5G TCIAF0758-1G
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Número MDL : MFCD00236279
Número CAS: 115754-21-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=470d9b29c8d8e0b479aa96dc5834e5c445a5e9a0&vid=470d9b29c8d8e0b479aa96dc5834e5c445a5e9a0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C