Print…
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
F0757-5G F0757-1G
TCIAF0757-5GEA 93 EUR
TCIAF0757-5G TCIAF0757-1G
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
α,α,α,6-Tetrafluoro-o-toluic acid
Fórmula: C₈H₄F₄O₂
Peso Molecular: 208.11 g/mol
Número MDL : MFCD00040981
Número CAS: 32890-94-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e403e95871dc74fb39f5128bef54bcf9e95756fc&vid=e403e95871dc74fb39f5128bef54bcf9e95756fc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 86.0 to 90.0 deg-C