Print…
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
M1004-25G M1004-5G
TCIAM1004-25GEA 83 EUR
TCIAM1004-25G TCIAM1004-5G
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone ≥98.0% (por GC)
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Peso Molecular: 229.07 g/mol
Ponto de ebulição: 285
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000201
Número CAS: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
UN: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7a0ab86141ca9c7e80b496894bcfbc71e025792&vid=b7a0ab86141ca9c7e80b496894bcfbc71e025792&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 72.0 deg-C