Print…
Phenylacetylene ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
E0196-25ML E0196-500ML E0196-100ML
TCIAE0196-25MLEA 78 EUR
TCIAE0196-25ML TCIAE0196-500ML TCIAE0196-100ML
Phenylacetylene ≥98.0% (por GC)
Phenylacetylene
Fórmula: C₈H₆
Peso Molecular: 102.14 g/mol
Ponto de ebulição: 142°C
Ponto de Fusão: -44.8
Ponto de Inflamação: 27°C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008570
Número CAS: 536-74-3
EINECS: 208-645-1
UN: 3295
ADR: 3 III
Merck Index: 14,03861
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=120e75b432082e6e8e43dc3bc4be3eafe0de7e72&vid=120e75b432082e6e8e43dc3bc4be3eafe0de7e72&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %