Print…
Salicylhydrazide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Hydroxybenzoic acid hydrazide, Salicylohydrazide, 2-Hydroxybenzene-1-carbohydrazide, Salicylic acid hydrazide, 2-Hydroxybenzohydrazide, 2-Hydroxybenzhydrazide, 2-Hydroxybenzoic hydrazide
S0242-25G S0242-500G
TCIAS0242-25GEA 85 EUR
TCIAS0242-25G TCIAS0242-500G
Salicylhydrazide ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Salicylhydrazide
Fórmula: C₇H₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 290…291 °C
Densidade: 1,424 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00007599
Número CAS: 936-02-7
EINECS: 213-311-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0a83360da9731e552c04a48dcaa997f6c4fcf3fe&vid=0a83360da9731e552c04a48dcaa997f6c4fcf3fe&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 148.0 to 152.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency