Print…
Benzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Benzoylhydrazine, Benzoic acid hydrazide, Benzohydrazide, Benzoic hydrazide
B0205-25G B0205-500G B0205-100G
TCIAB0205-25GEA 16 EUR
TCIAB0205-25G TCIAB0205-500G TCIAB0205-100G
Benzhydrazide ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Benzhydrazide
Fórmula: C₇H₈N₂O
Ponto de Fusão: 112…114 °C
Número MDL : MFCD00007596
Número CAS: 613-94-5
EINECS: 210-363-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=699b10187ac5ba011809798e5c274f97e55675ab&vid=699b10187ac5ba011809798e5c274f97e55675ab&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 112.0 to 116.0 deg-C