Print…
N,N-Dimetilformamida dipropil acetal ≥90.0% (por análise titulométrica) para esterificação
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1,1-Dipropoxytrimethylamine, N,n-dimethylformamidedipropylacetal, 1,1-Dipropoxy-N,N-dimethylmethylamine
D1301-25ML D1301-5ML
TCIAD1301-25MLEA 71 EUR
TCIAD1301-25ML TCIAD1301-5ML
N,N-Dimetilformamida dipropil acetal ≥90.0% (por análise titulométrica) para esterificação
N,N-Dimetilformamida dipropil acetal
Fórmula: C₉H₂₁NO₂
Peso Molecular: 175.27 g/mol
Ponto de ebulição: 67
Densidade: 0.8537
Ponto de Inflamação: 46°C
Número MDL : MFCD00009374
Número CAS: 6006-65-1
EINECS: 227-855-4
UN: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb7c90eb931a630ca5240617e4c8e910e2202a8&vid=07029c25c3533e7ee65f96860e27497a378cff87&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (Nonaqueous Titration) min. 90.0 %
Effect test of GC derivalization Effective as derivatization agent Myristic Acid