Print…
D(+)-Biotina ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: Vitamin H, D-Biotin, Vitamin B8, 5-((3aS,4S,6aR)-2-Oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanoic acid, Vitamin B7
B0463-1G B0463-100MG B0463-5G
TCIAB0463-1GEA 46 EUR
TCIAB0463-1G TCIAB0463-100MG TCIAB0463-5G
D(+)-Biotina ≥98.0% (por análise titulométrica)
D(+)-Biotina
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂O₃S
Peso Molecular: 244.31 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005541
Número CAS: 58-85-5
EINECS: 200-399-3
Merck Index: 13,01231
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be403c0cca0d612de378d076e6027bf290c90493&vid=be403c0cca0d612de378d076e6027bf290c90493&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +89.5 to +91.5 deg (C=2, 0.1mol/L NaOH sol.)
Solubility in 0.1mol/L NaOH almost transparency