Sulfato de magnésio heptahidratado 99-102% (por titulação EDTA), cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos:
sulphuric acid magnesium salt heptahydrate, Epsom salt, Bitter salt
2500.1000EA
126.58
EUR
2500.1000
2500-07
2500-05
Sulfato de magnésio heptahidratado 99-102% (por titulação EDTA), cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sulfato de Magnésio heptahidratado
Fórmula:
MgSO₄·7H₂O Peso Molecular: 246.48 g/mol Ponto de Fusão: 1124 Densidade: 1.67 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149785 Número CAS: 10034-99-8 EINECS: 231-298-2 Merck Index: 13,05715 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | 99.0 - 102.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.005% |
Assay (MgSO₄7H₂O) (by EDTA titrn) | 99.0 - 102.0 % |
Insoluble Matter | ≤ 0.005 % |
pH of 5% Solution at 25°C | 5.0 - 7.0 |
Nitrate (NO₃) | ≤ 0.002 % |
Ammonium (NH₄) | ≤ 0.002 % |
Calcium (Ca) | ≤ 0.02 % |
Potassium (K) | ≤ 0.005 % |
Sodium (Na) | ≤ 0.005 % |
Strontium (Sr) | ≤ 0.005 % |
Chloride (Cl) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤ 5 ppm |
Trace Impurities - Manganese (Mn) | ≤ 5.0 ppm |
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs |