Print…
Dipentyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0673-25G A0673-5G
TCIAA0673-25GEA 277 EUR
TCIAA0673-25G TCIAA0673-5G
Dipentyl sulphide ≥97.0% (por GC)
Dipentyl sulphide
Fórmula: C₁₀H₂₂S
Ponto de ebulição: 45 - 47 °C (0,1 -rr)
Densidade: 0,85538 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: 85°C
Número MDL : MFCD00027275
Número CAS: 872-10-6
EINECS: 212-820-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dfff3070d707561494b72e196d78a1b08e3b845&vid=9dfff3070d707561494b72e196d78a1b08e3b845&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %