Print…
4-Methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
M1252-25G M1252-5G
TCIAM1252-25GEA 192 EUR
TCIAM1252-25G TCIAM1252-5G
4-Methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃
Ponto de Fusão: 204…207 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039139
Número CAS: 5720-07-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71d7d36b7608726cd802fea10658e3e682001667&vid=71d7d36b7608726cd802fea10658e3e682001667&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %