Print…
3-Oxoglutaric acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Acetone-1,3-dicarboxylic acid, 3-Ketoglutaric acid, 3-Oxopentanedioic acid, 1,3-Acetonedicarboxylic acid, β-Ketoglutaric acid
K0006-25G K0006-250G
TCIAK0006-25GEA 59 EUR
TCIAK0006-25G TCIAK0006-250G
3-Oxoglutaric acid ≥95.0% (por análise titulométrica)
3-Oxoglutaric acid
Fórmula: C₅H₆O₅
Peso Molecular: 146.1 g/mol
Ponto de ebulição: 323
Ponto de Fusão: 138
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00002711
Número CAS: 542-05-2
EINECS: 208-797-9
Merck Index: 14,00068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b3eda42c8ddf65b46f57178da9afe670c88c8e26&vid=b3eda42c8ddf65b46f57178da9afe670c88c8e26&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %