Print…
2,6-Dichlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (2,6-Dichlorophenyl)metaboric acid, 2,6-Dichlorobenzeneboronic acid, Dihydroxy(2,6-dichlorophenyl)borane, (2,6-Dichlorophenyl)boronic acid
D3357-5G D3357-1G
TCIAD3357-5GEA 104 EUR
TCIAD3357-5G TCIAD3357-1G
2,6-Dichlorophenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2,6-Dichlorophenylboronic acid
Fórmula: C₆H₅BCl₂O₂
Ponto de Fusão: 151°C
Número MDL : MFCD00064869
Número CAS: 73852-17-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24e5cfe41086bd9db1e02891fc5a12ee35cd0470&vid=24e5cfe41086bd9db1e02891fc5a12ee35cd0470&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 111.0 %