Print…
Eter dipropílico ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
P0527-25ML P0527-500ML
TCIAP0527-25MLEA 40 EUR
TCIAP0527-25ML TCIAP0527-500ML
Eter dipropílico ≥98.0% (por GC)
Eter dipropílico
Fórmula: C₆H₁₄O
Ponto de ebulição: 90°C
Ponto de Fusão: –122 °C
Densidade: 0,736 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 21°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009376
Número CAS: 111-43-3
EINECS: 203-869-6
UN: 2384
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07857
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&vid=78ea7a3679ffff62a9819cf0d0d9f73e0a5535c0&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %