Print…
Ácido 1-octanossulfónico sal sódico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
O0123-25G O0123-500G O0123-100G
TCIAO0123-25GEA 67 EUR
TCIAO0123-25G TCIAO0123-500G TCIAO0123-100G
Ácido 1-octanossulfónico sal sódico ≥98.0% (por análise titulométrica)
Sal sódico do ácido 1-octanossulfónico
Fórmula: C₈H₁₇NaO₃S
Ponto de Fusão: > 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007544
Número CAS: 5324-84-5
EINECS: 226-195-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fc160e6fbe1fbddfb22a3ade55242fece7518927&vid=fc160e6fbe1fbddfb22a3ade55242fece7518927&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency