1-Chloro-2-butene (mixture of cis and trans isomers) >62.0% (por GC) (contains 38% 3-Chloro-1-butene at maximum)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
Crotyl chloride, 1-Chloro-2-butene, 2-Buten-1-yl chloride
C1686-25ML
C1686-500ML
TCIAC1686-25MLEA
24
EUR
TCIAC1686-25ML
TCIAC1686-500ML
1-Chloro-2-butene (mixture of cis and trans isomers) >62.0% (por GC) (contains 38% 3-Chloro-1-butene at maximum)
1-Chloro-2-butene (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula:
C₄H₇Cl Ponto de ebulição: 83 - 84 °C (1013 hPa) Densidade: 0,9491 g/cm³ (0 °C) Ponto de Inflamação: –10°C |
Número MDL :
MFCD00000987 Número CAS: 591-97-9 EINECS: 209-739-5 UN: 1993 ADR: 3,II Merck Index: 14,02130 |
|
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 62.0% (total of isomers) |
3-Chloro-1-butene | max. 38.0 % |