Print…
1-Chloro-2-butene (mixture of cis and trans isomers) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Crotyl chloride, 1-Chloro-2-butene, 2-Buten-1-yl chloride
C0145-25ML C0145-100ML C0145-500ML
TCIAC0145-25MLEA 71 EUR
TCIAC0145-25ML TCIAC0145-100ML TCIAC0145-500ML
1-Chloro-2-butene (mixture of cis and trans isomers) mistura cis- e trans- ≥95.0% (por GC)
1-Chloro-2-butene (mixture of cis and trans isomers)
Fórmula: C₄H₇Cl
Ponto de ebulição: 83°C
Densidade: 0,9491 g/cm³ (0 °C)
Ponto de Inflamação: -19°C
Número MDL : MFCD00000987
Número CAS: 591-97-9
EINECS: 209-739-5
UN: 1993
ADR: 3,II
Merck Index: 14,02130
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f03dad3623eadc756a74445f209c0d521f1089bc&vid=d5d478c629622a2dea44b9dd53eed6d3257ed072&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 % (total of isomer)