Print…
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 1-Bromo-4-fluoro-2-methoxybenzene
B3875-5G B3875-25G
TCIAB3875-5GEA 80 EUR
TCIAB3875-5G TCIAB3875-25G
2-Bromo-5-fluoroanisole ≥95.0% (por GC)
2-Bromo-5-fluoroanisole
Fórmula: C₇H₆BrFO
Peso Molecular: 205.03 g/mol
Ponto de ebulição: 208°C
Ponto de Inflamação: 90°C
Número MDL : MFCD04973752
Número CAS: 450-88-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&vid=71fd22de4837c9d99ba95e642264b1a600d615cf&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %