Print…
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 3-Fluoro-4-trifluoromethylaniline, 4-Amino-alpha,alpha,alpha,2-tetrafluorotoluene, α,α,α,3-Tetrafluoro-p-toluidine, 4-Amino-2-fluorobenzotrifluoride, 4-Amino-α,α,α,2-tetrafluorotoluene
A2469-1G A2469-5G
TCIAA2469-1GEA 78 EUR
TCIAA2469-1G TCIAA2469-5G
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline ≥98.0% (por GC, análise de titulação)
3-Fluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Fórmula: C₇H₅F₄N
Número MDL : MFCD00190120
Número CAS: 69411-68-3
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61c5df39ca64283b4d2020f43c156e780bfc1e4a&vid=61c5df39ca64283b4d2020f43c156e780bfc1e4a&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C