Print…
Glutaraldeído 24 - 26% water
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Glutaral, 1,5-Pentanodial
G0067-500ML G0067-25ML
TCIAG0067-500MLEA 305 EUR
TCIAG0067-500ML TCIAG0067-25ML
Glutaraldeído 24 - 26% water
Glutaraldeído
Fórmula: C₅H₈O₂
Peso Molecular: 100.12 g/mol
Ponto de ebulição: 188
Ponto de Fusão: -10
Densidade: 1.014
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00007025
Número CAS: 111-30-8
EINECS: 203-856-5
UN: 2927
ADR: 6.1 II
Merck Index: 14,04472
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8c2fbca3c625484220b2ce95b83ea86a8a75bf01&vid=e706d354dac2766116cc4d05eedf7783d53af3a5&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Oxime Formation) 24.0 to 26.0 w/w%
abs-ratio (a/b) max. 0.35 (E230/280)