Print…
trans-2-Phenylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Sinônimos: trans-2-Phenyl-1-cyclohexanol
P1174-1G P1174-5G
TCIAP1174-1GEA 72 EUR
TCIAP1174-1G TCIAP1174-5G
trans-2-Phenylcyclohexanol ≥98.0% (por GC)
trans-2-Phenylcyclohexanol
Fórmula: C₁₂H₁₆O
Peso Molecular: 176.26 g/mol
Número MDL : MFCD00003865
Número CAS: 2362-61-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=98ed1228856f8f3d3690d0e98244fbd473a1dcfc&vid=98ed1228856f8f3d3690d0e98244fbd473a1dcfc&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency