Print…
(S)-(-)-1-Phenylethanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-α-Methylbenzyl alcohol, (S)-(-)-sec-Phenethyl alcohol, (S)-1-Phenylethanol
P0796-1G P0796-25G P0796-5G
TCIAP0796-1GEA 47 EUR
TCIAP0796-1G TCIAP0796-25G TCIAP0796-5G
(S)-(-)-1-Phenylethanol ≥98.0% (por GC)
(S)-(-)-1-Phenylethanol
Fórmula: C₈H₁₀O
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 98°C
Ponto de Inflamação: 85°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064264
Número CAS: 1445-91-6
UN: 2937
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7937c214aa986c7cfebbcbed8e78d2ec8a0a2ae8&vid=7937c214aa986c7cfebbcbed8e78d2ec8a0a2ae8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Specific rotation [a]20/D -40.0 to -46.0 deg (neat)