Print…
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: (4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Trifluoromethyl)phenylacetic acid
T1783-1G T1783-25G T1783-5G
TCIAT1783-1GEA 23 EUR
TCIAT1783-1G TCIAT1783-25G TCIAT1783-5G
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid ≥97.0% (por análise titulométrica)
(α,α,α-Trifluoro-4-tolyl)acetic acid
Fórmula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
Número MDL : MFCD00004352
Número CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6799ddd765529c97c88ae374f510af358a291c61&vid=6799ddd765529c97c88ae374f510af358a291c61&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 82.0 to 85.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity