Print…
2-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Perigo
Sinônimos: Phenethyl alcohol, Benzylcarbinol, β-Hydroxyethylbenzene, Benzyl carbinol, Benzenethanol
P0084-25ML P0084-500ML
TCIAP0084-25MLEA 16 EUR
TCIAP0084-25ML TCIAP0084-500ML
2-Feniletanol ≥98.0% (por GC)
2-Feniletanol
Fórmula: C₆H₅CH₂CH₂OH
Peso Molecular: 122.17 g/mol
Ponto de ebulição: 219°C
Ponto de Inflamação: 108°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002886
Número CAS: 60-12-8
EINECS: 200-456-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III
Merck Index: 14,07224
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&vid=598e918e44267216993b9856ab1cb5d4d0dba6b4&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %