(3-Aminopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
|
Perigo
|
Sinônimos:
3-(Trimethoxysilyl)propylamine, 3-(Trimethoxysilyl)propan-1-amine, Trimethoxy(3-aminopropyl)silane, 3-Aminopropyltrimethoxysilane
T1255-25ML
T1255-500ML
T1255-100ML
TCIAT1255-25MLEA
16
EUR
TCIAT1255-25ML
TCIAT1255-500ML
TCIAT1255-100ML
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane ≥96.0% (por GC, análise de titulação)
(3-Aminopropyl)trimethoxysilane
Fórmula:
H₂NCH₂CH₂CH₂Si(OCH₃)₃ Ponto de ebulição: 194 °C (1013 hPa) Densidade: 1,0265 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 86°C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008206 Número CAS: 13822-56-5 EINECS: 237-511-5 |
|
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |