Print…
D-(-)-Tartaric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: unnatural tartaric acid, (2S,3S)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (S,S)-(-)-Tartaric acid, (S,S)-(-)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
T0026-500G T0026-25G T0026-100G
TCIAT0026-500GEA 245 EUR
TCIAT0026-500G TCIAT0026-25G TCIAT0026-100G
D-(-)-Tartaric acid ≥99.0% (por análise titulométrica)
D-(-)-Tartaric acid
Fórmula: C₄H₆O₆
Ponto de ebulição: 356 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 166…169 °C
Densidade: 1,76 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004238
Número CAS: 147-71-7
EINECS: 205-695-6
Merck Index: 14,09068
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fddb94106dbe15d622d983c89ed728767d3b8c5d&vid=fddb94106dbe15d622d983c89ed728767d3b8c5d&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Specific rotation [a]20/D -11.5 to -13.0 deg (C=20, H2O)
Solubility in Water almost transparency