Print…
Cloridrato de L-Arginina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI EUROPE
Sinônimos: Cloridrato de L(+)-Arginina
TCIAA0528-25GEA 16 EUR
TCIAA0528-25G TCIAA0528-500G
Cloridrato de L-Arginina ≥98.0% (por HPLC, análise de titulação)
Cloridrato de L-Arginina
Fórmula: C₆H₁₅ClN₄O₂
Peso Molecular: 210,66 g/mol
Ponto de Fusão: 218 °C
Número MDL : MFCD00064550
Número CAS: 1119-34-2
EINECS: 214-275-1
Merck Index: 14,00780
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/58/28927958.jpg
Encomendar
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +22.0 to +23.0 deg (C=8, HCl (1+1))
Solubility in Water almost transparency