Print…
3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: Indole-3-propionic acid, 3-Indolepropionic acid
I0032-25G I0032-5G
TCIAI0032-25GEA 73 EUR
TCIAI0032-25G TCIAI0032-5G
3-(Indol-3-yl)propionic acid ≥98.0% (por análise titulométrica)
3-(Indol-3-yl)propionic acid
Fórmula: C₁₁H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 129…132 °C
Densidade: 1,356 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00005660
Número CAS: 830-96-6
EINECS: 212-600-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e6e1ff00284f809045e9bfbf9d95cc93cf3e68e&vid=1e6e1ff00284f809045e9bfbf9d95cc93cf3e68e&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 95.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 132.0 to 136.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity