Print…
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
Fornecedor: TCI
Atenção
C0840-25ML C0840-500ML C0840-100ML
TCIAC0840-25MLEA 16 EUR
TCIAC0840-25ML TCIAC0840-500ML TCIAC0840-100ML
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane ≥97.0% (por GC)
(3-Chloropropyl)trimethoxysilane
Fórmula: ClH₂CCH₂CH₂Si(OCH₃)₃
Ponto de ebulição: 195°C
Ponto de Fusão: –50 °C
Densidade: 1,082 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 78°C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000997
Número CAS: 2530-87-2
EINECS: 219-787-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=df1c17342d13ea55ec4b3aefb4d92b628575cd8b&vid=df1c17342d13ea55ec4b3aefb4d92b628575cd8b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %