Print…
2-Methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fornecedor: TCI
Atenção
Sinônimos: 2-Methoxybenzeneboronic acid, (2-Methoxyphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(2-methoxyphenyl)borane
M1261-1G M1261-25G M1261-5G
TCIAM1261-1GEA 16 EUR
TCIAM1261-1G TCIAM1261-25G TCIAM1261-5G
2-Methoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
2-Methoxyphenylboronic acid
Fórmula: C₇H₉BO₃
Peso Molecular: 151.96 g/mol
Ponto de Fusão: 165
Número MDL : MFCD00236047
Número CAS: 5720-06-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f5a52e64c82ad66e2b8ca76ffcbb96fc2a4e491&vid=0f5a52e64c82ad66e2b8ca76ffcbb96fc2a4e491&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %